Documentos
SLFG55010
Millipore
Filtro de ventilación de PTFE hidrófobo Millex®
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, 1/8 in. NPTM, sterilization compatible with autoclavable
Sinónimos:
Filtro de jeringa de PTFE Fluoropore®, Filtro de jeringa de PTFE de 0,2 μm., Filtro de ventilación Millex-FG, filtro en línea de vacío
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
material
PTFE membrane
polypropylene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
Millex®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
diam.
50 mm
filtration area
19.6 cm2 (3 in2)
inlet to outlet H
65 mm
matrix
Fluoropore®
pore size
0.2 μm
fitting
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
1/8 in. male NPT outlet connection
1/8 in. male NPT outlet fitting
shipped in
ambient
General description
Los filtros de jeringa Millex® con membrana Fluoropore hidrófoba son ideales para la esterilización en línea de gases y la ventilación de recipientes estériles; también pueden utilizarse filtros con membrana Fluoropore para la esterilización o la clarificación de disoluciones orgánicas. Las unidades de filtración Millex de 50 mm son especialmente útiles para la protección de los conductos de vacío. Todas las unidades son bidireccionales.
Características y beneficios:
•Unidades Millex de 50 mm ideales para la protección de la línea de vacío
•Todas las unidades de PTFE hidrófobas Millex son bidireccionales en flujo
Aplicaciones:
Esterilización de gases, Protección de líneas de vacío, ventilación de recipientes estériles,esterilización y clarificación de disoluciones orgánicas
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany