RTTP14250
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 1,2 μm
Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración Isopore
About This Item
Productos recomendados
material
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™
Millipore
parameter
0.024 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
filter diam.
142 mm
thickness
24 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
1.2 μm pore size
14.7 % porosity
bubble point
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Características y ventajas:
•La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, simplificando el recuento y el análisis Las membranas Isopore no se tiñen, lo que produce una interferencia de fondo baja
•No higroscópicas, lo que permite un secado rápido y una reducción del tiempo de análisis de las muestras
•El material translúcido no requiere limpieza para microscopia de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Aplicaciones:
Control del aire, microscopia epifluorescente, ensayos de quimiotaxis
Application
- Quimiotaxis
- Bioensayos
- Citología
- Control del aire
- Análisis de microplásticos
Caution
Legal Information
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13