Documentos clave
PBGC06210
Millipore
Membrana de filtración de PES, 10 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
Sinónimos:
Discos de ultrafiltración, PMN 10 kDa
About This Item
UNSPSC Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
polyethersulfone membrane
Quality Level
manufacturer/tradename
Biomax®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
filter diam.
63.5 mm
filtration area
28.7 cm2
pore size
10 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Las membranas de ultrafiltración suelen estar fabricadas con celulosa regenerada o polietersulfona (PES). El material de elección dependerá en gran medida de la compatibilidad de la muestra. La elección del corte de peso molecular nominal (NMWCO) de la membrana dependerá del peso molecular (MW) del macrosoluto que se quiera retener. La elección de la membrana tendrá un impacto significativo en el rendimiento. Como regla general, el NMWCO debe de ser 2-3 veces más pequeño que el peso molecular del soluto que se quiera retener cuando se utiliza celulosa regenerada y 4-5 veces más pequeño para las membranas de PES Biomax®. En la diafiltración se utilizan membranas de ultrafiltración, ya sea en centrífugas o en unidades accionadas por presión como las células agitadas Amicon® para un cambio eficiente de la disolución tampón. A diferencia de los tubos de diálisis, las membranas de ultrafiltración se pueden utilizar tanto para la concentración de muestras como para el cambio de disoluciones tampón, lo que minimiza las transferencias de muestras y reduce su pérdida.
Application
Se han utilizado discos de ultrafiltración de NMW de10 kDa en la unidad de ultrafiltración para la recuperación y purificación de polisacáridos de Schizosaccharomyces japonicus después de fermentación alcohólica.
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Valentina Millarini et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(10) (2020-10-08)
Nowadays commercial preparations of yeast polysaccharides (PSs), in particular mannoproteins, are widely used for wine colloidal and tartrate salt stabilization. In this context, the industry has developed different processes for the isolation and purification of PSs from the cell wall