NR07
Anti-Ryanodine Receptor Mouse mAb (C3-33)
liquid, clone C3-33, Calbiochem®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
C3-33, monoclonal
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
fish, canine, rat, avian, amphibian, rabbit
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Ryr2(689560)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Frozen Sections (1 g/ml, see application references)
Immunoblotting (1 g/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
Rat brain hippocampus
Otras notas
McPherson, P.S. and Campbell, K.P. 1993. J. Biol. Chem.268, 13765.
Meszaros, L.G., et al. 1993. Nature364, 76.
Lai, F.A., et al. 1992. Biochem. J.288, 553.
Lai, F.A., et al. 1989. Nature331, 315.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable