MERSBAT01
Batería de repuesto 6V NiMH 2700 mAH, 1 cada
Sinónimos:
6V rechargeable battery
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
6 V
manufacturer/tradename
Millicell®
input
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
shipped in
ambient
General description
Características y beneficios:
- Equipo portátil que cabe en las campanas de flujo laminar
- Las mediciones no comprometen la esterilidad ni dañan las células en la membrana
- Ampliamente citado y recomendado en los protocolos de cultivo de células epiteliales
Aplicaciones:
- Medición de la resistencia eléctrica transepitelial (TEER), Evaluación de la salud de monocapas celulares, Medición cuantitativa de la confluencia