MABN356
Anti-FKBP4 Antibody, clone 2H9.1
clone 2H9.1, from mouse
Sinónimos:
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP4, PPIase FKBP4, 51 kDa FK506-binding protein, FKBP51, 52 kDa FK506-binding protein, 52 kDa FKBP, FKBP-52, 59 kDa immunophilin, p59, FK506-binding protein 4, FKBP-4, FKBP59, HSP-binding immunophilin, HBI, Immunophi
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H9.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FKBP4(2288)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected FKBP4 in 10 µg of T47D cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1