MAB846
Anti-Mumps Blend Antibody, fusion protein, clones 570-7A, 570-12G
Chemicon®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
570-12G, monoclonal
570-7A, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence at 1:1,000 - 3,000.
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable