Documentos clave
KZ-1L-BKK
Millipore
Anti-e (clon MS-16), FFMU
Anti-E from the clone MS-16, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
UNSPSC Code:
41116102
NACRES:
NA.41
biological source
human
Quality Level
antibody form
unpurified
clone
MS-16, monoclonal
form
liquid
packaging
pack of 1 L
concentration
3-14 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
isotype
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Sobrenadante de cultivo celular concentrado normalizado no diafiltrado, con amortiguación de pH mínima; para la formulación de reactivos o dispositivos para la determinación de grupos sanguíneos anti-e.Las reacciones, de amplia especificidad, están influidas por la presencia o la ausencia del antígeno C que lo hace similar a un anti-Ce; contiene de azida sódica al 0,1 % (p/v); vida útil: 18 meses a partir de la fecha de filtración.Autorizado Por la FDA de Estados Unidos bajo acuerdo de fabricación compartida
Application
Intermediario de anticuerpo para uso ulterior en fabricación.
Producción de un producto o dispositivo para determinación del grupo sanguíneo in vitro.
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Reactivo parcialmente procesado sólo para la fabricación posterior de productos no inyectables. No se ha determinado la ausencia de todos los antígenos víricos. No hay patrón de potencia estadounidense. No utilizar si está turbio. Contiene de azida sódica. al 0,1 %<nbsp/>(p/v)
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c