IT5SP0018
Kit de transporte - Maletín de transporte de paredes duras
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Integritest®
Nivel de calidad
Altura
36 in.
914 mm
Anchura
24 in.
Profundidad
24 in.
peso
128 oz
compatibilidad
for use with INTEGRITEST® 5
temp. de almacenamiento
2-30°C
Información legal
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany