DX2370
Dithizone
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Dithizone, Diphenylthiocarbazone
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets USP/NF
Ensayo
≥85.0% (spectrophotometric assay)
Formulario
powder or crystals
impurezas
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
residuo de ign.
≤0.2%
color
black
mp
168 °C (decomposition)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
S=C(NNc2ccccc2)N=Nc1ccccc1
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)
Clave InChI
UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Color: Black
Form: Fine crystals or powder
Heavy metals (as Pb): 0.002% max
Identity: Passes test
Ratio of absorbances: 1.55 min
Residue after ignition: 0.2% max
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable