Documentos clave
AT52/5-3D0
Millipore
NovaSeptum® Soporte CCS
Sinónimos:
Soporte NovaSeptum CCS, TC50,5 puertos 5, EP+granallado con vidrio, SIN revestimiento de PTFE
About This Item
UNSPSC Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
material
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435)
blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
Quality Level
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
fitting
50.5 mm TC inlet
50.5 mm TC outlet
General description
El muestreo múltiple de su producto es fundamental durante todo el proceso de fabricación. Un resultado impreciso o falso positivo puede inducir una cuarentena, además de requerir una repetición del análisis.
Con el soporte NovaSeptum® CCS, la contaminación ya no es una amenaza. Ideal para procesos asépticos y estériles, su diseño cerrado garantiza que la muestra esté aislada desde el punto de muestreo hasta el análisis. NovaSeptum® también permite el ahorro de materiales preciosos con su diseño compacto, sin espacios muertos.
La amplia gama de conectores convencionales y personalizados garantiza la capacidad de recoger muestras donde sea necesario. Las unidades de muestreo de gran pureza son ideales para aplicaciones que requieren una afinidad muy baja por proteínas, carbohidratos complejos o moléculas pequeñas. Está disponible como bolsa plana para guardarla y colgarla fácilmente.
Features and Benefits
Acabado superficie exterior: Lijado y pulido a Ra 0,5μm con electropulido, granallado con vidrio
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany