Key Documents
ABN302
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-complejo I-75 KD
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
NADH-ubiquinone oxidoreductase 75 kDa subunit, mitochondrial, Complex I-75kD, CI-75kD
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NDUFS1(4719)
General description
Complejo I-75KD (CI-75KD) también denominado NADH-ubiquinona oxidorreductasa subunidad 75 kDa mitocondrial (NDUFS1). El complejo I-75KD es una subunidad central de la NADH deshidrogenasa de la cadena respiratoria de la membrana mitocondrial (complejo I), que transfiere electrones del NADH a la cadena respiratoria, y se cree que es parte del ensamblaje mínimo requerido para la catálisis. Se cree que defectos en el complejo I-75KD son una causa de la deficiencia del complejo mitocondrial I (MT-C1D).
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al complejo I-75 kD humano.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,1 µg/ml de un lote representativo detectó el complejo I-75 kD en 10 µg de lisado de tejido cerebral y cardiaco humano.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó el complejo I-75KD en tejido renal y cardiomiocitos humanos.
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección del complejo I-75KD con este anticuerpo policlonal de conejo anti-complejo I-75KD validado para utilizar en inmunotransferencia Western e IHC (parafina).
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia western en lisado de tejido cerebro de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia western: 0,1 µg/ml de este anticuerpo detectó el complejo I-75KD en 10 µg de lisado de tejido cerebral de ratón.
Target description
~75 kDa observados
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Leena P Bharath et al.
Cell metabolism, 32(1), 44-55 (2020-05-14)
Age is a non-modifiable risk factor for the inflammation that underlies age-associated diseases; thus, anti-inflammaging drugs hold promise for increasing health span. Cytokine profiling and bioinformatic analyses showed that Th17 cytokine production differentiates CD4+ T cells from lean, normoglycemic older and
Lauren G Buss et al.
Scientific reports, 14(1), 845-845 (2024-01-09)
Salivary glands are indirectly damaged during radiotherapy for head and neck cancer, resulting in acute and chronic hyposalivation. Current treatments for radiation-induced hyposalivation do not permanently restore function to the gland; therefore, more mechanistic understanding of the damage response is
Vedavathi Madhu et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 35(8), 1504-1524 (2020-04-07)
Nucleus pulposus (NP) cells reside in an avascular and hypoxic microenvironment of the intervertebral disc and are predominantly glycolytic due to robust HIF-1 activity. It is generally thought that NP cells contain few functional mitochondria compared with cells that rely
Caroline A Kopsidas et al.
iScience, 27(7), 110199-110199 (2024-07-11)
Neurons in the neocortex are generated during embryonic development. While the adult ventricular-subventricular zone (V-SVZ) contains cells with neural stem/progenitors' characteristics, it remains unclear whether it has the capacity of producing neocortical neurons. Here, we show that generating neurons with