Documentos
AB5074P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo antiamiloide, β 1-40
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-AAA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Las placas cerebrales y vasculares asociadas con la enfermedad de Alzheimer (EA) están compuestas principalmente por péptidos beta amiloides (Ab). Los Ab proceden de la escisión de la proteína precursora amiloide (APP) y varían en longitud de 39 a 43 aminoácidos. Los péptidos Ab [1-40], Ab [1-42] y Ab [1-43] proceden de la escisión de la APP después de los residuos 40, 42 y 43, respectivamente. La escisión la produce la gamma-secretasa durante el último paso de procesamiento de la APP. Los péptidos Ab [1-40], [1-42] y [1-43] son los principales constituyentes de las placas y los ovillos que aparecen en la EA. Se han desarrollado anticuerpos y péptidos Ab como herramientas para dilucidar la biología de la EA.
Specificity
Reconoce la beta-amiloide 1-40. Uno de los pasos más importantes e iniciales que causa la pérdida de memoria y cognición en la enfermedad de Alzheimer′(EA) implica la escisión proteolítica de la proteína precursora amiloide (APP, cromosoma 21) que libera péptidos cortos de 40, 42 y 43 aminoácidos (beta amiloide 1-40, 1-42 y 1-43). La polimerización de la beta-amiloide y el posterior depósito neuronal (amiloide) induce la degeneración de las neuronas involucradas en la memoria y la cognición. El péptido inmunógeno muestra homología con la beta-amiloide 1-28 y la beta-amiloide 12-28. No se observa reactividad cruzada con CGRP.
Immunogen
Una secuencia peptídica de 7 aminoácidos del C terminal de la beta-amiloide humana 1-40.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-amiloide β 1-40 se ha validado para utilizarse en ELISA, IH y WB para la detección de la amiloide.
Inmunotransferencia Western: 1-10 μg/ml (técnica de quimioluminiscencia)
Inmunohistoquímica: 10-50 μg/ml usando tejido cerebral de Alzheimer fijado en formol o paraformaldehído.
ELISA: 1:10 000-1:100 000 (50-100 ng de péptido inmunógeno/pocillo)
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Physical form
Inmunoglobulina purificada por afinidad. Líquido en PBS con BSA al 0,1 %, sin conservante.
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Sylvia E Perez et al.
The Journal of comparative neurology, 521(18), 4318-4338 (2013-07-25)
The two major histopathologic hallmarks of Alzheimer's disease (AD) are amyloid beta protein (Aβ) plaques and neurofibrillary tangles (NFT). Aβ pathology is a common feature in the aged nonhuman primate brain, whereas NFT are found almost exclusively in humans. Few
Combined treatment with a BACE inhibitor and anti-A? antibody gantenerumab enhances amyloid reduction in APPLondon mice.
Jacobsen, H; Ozmen, L; Caruso, A; Narquizian, R; Hilpert, H; Jacobsen, B; Terwel et al.
The Journal of Neuroscience null
Sylvia E Perez et al.
Neurobiology of aging, 39, 195-201 (2016-03-01)
Amyloid beta (Aβ) and tau pathology have been described in the brains of captive aged great apes, but the natural progression of these age-related pathologies from wild great apes, including the gorilla, is unknown. In our previous study of Western
Denise W Ng et al.
Human pathology, 64, 191-197 (2017-02-06)
Amyloid-β-related angiitis (ABRA) is a rare complication of cerebral amyloid angiopathy in which amyloid-β deposition in the leptomeningeal and cortical vessels is associated with vasculitis characterized by transmural lymphohistiocytic, often granulomatous, inflammation. Patients usually present with acute to subacute cognitive
Zhiping Mi et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 75(9), 868-876 (2016-07-23)
Tenascin-C (TN-C) is an extracellular matrix glycoprotein linked to inflammatory processes in pathological conditions including Alzheimer disease (AD). We examined the distribution of TN-C immunoreactivity (ir) in relation to amyloid-β (Aβ) plaques and vascular Aβ deposits in autopsy brain tissues