Documentos clave
96100250
Millipore
Vantage L Laboratory Columns
Vantage L Laboratory Column VL 11 x 250
Sinónimos:
Vantage L Laboratory Column VL 11 x 250
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Nivel de calidad
Línea del producto
Vantage
Parámetros
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
técnicas
protein purification: suitable
Longitud
250 mm
área
1 cm2 , cross-sectional
cama Al
0-250 mm
lecho volumen
0-25 mL
Diámetro
11.5-11.6 mm
Información legal
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany