Documentos clave
8.43947
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monopropyl ether
for synthesis
Sinónimos:
2-Propoxyethanol, Propyl glycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2OCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
104.15
Beilstein:
1731983
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
220-548-6
NACRES:
NA.22
bp:
150-153 °C (lit.)
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
1.3 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
230 °C
potencia
3089 mg/kg LD50, oral (Rat)
876 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
bp
150-153 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 48 °C
densidad
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCCOCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-4-7-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Evaporation Number: 68
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C