8.41813
Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Sinónimos:
Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
Formulario
solid
mp
265.3 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(17,18)19;/h2-16H2,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Clave InChI
PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable