8.20465
Dihexylamine
for synthesis
Sinónimos:
Dihexylamine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.05 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
250 °C
potencia
42 mg/kg LD50, oral (Rat)
<160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.7-5.9 % (v/v)
pH
9.9 (25 °C, 0.3 g/L in H2O)
bp
236 °C/1013 mbar
mp
3 °C
temperatura de transición
flash point 103 °C
densidad
0.79 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h13H,3-12H2,1-2H3
Clave InChI
PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.786 - 0.787
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup