Documentos clave
8.14222
Sigma-Aldrich
Potassium methylate
(30-35% solution in methanol) for synthesis
Sinónimos:
Potassium methoxid
About This Item
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
presión de vapor
36 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
415 °C (DIN 51794)
lim. expl.
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
pH
11 ( in H2O)
bp
93.5 °C/1013 hPa
mp
<-20 °C
temperatura de transición
flash point 29.7 °C
densidad
0.99 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Assay (acidimetric): 30.0 - 35.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.995
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
85.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
29.7 °C