Documentos clave
539053-5T
Millipore
Marcadores de peso molecular de proteínas, HPLC
Sinónimos:
Marcadores proteicos, Patrones de peso molecular
About This Item
UNSPSC Code:
41105337
NACRES:
NC.01
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Contiene cinco proteínas muy purificadas cuyo peso molecular oscila entre 12,4 kDa y 290 kDa. Formulada para dar picos de aproximadamente la misma intensidad para cada proteína cuando se ejecuta en una columna TSK-Gel G300SW después de reconstituir con tampón de elución y supervisada a 280 nm. Los marcadores son: citocromo c, 12 400; miocinasa, 32 000; enolasa, 67 000; lactato deshidrogenasa, 142 000; y glutamato deshidrogenasa, 290 000.
Contiene cinco proteínas muy purificadas cuyo peso molecular oscila entre 12,4 kDa y 290 kDa. Formulada para dar picos de aproximadamente la misma intensidad para cada proteína cuando se ejecuta en una columna TSK-Gel G300SW* después de reconstituir con tampón de elución y supervisada a 280 nm.
Cada vial contiene material suficiente para aproximadamente 5–10 pruebas. Hay 200 µg de cada proteína por vial x 5 proteínas = 1000 µg de proteína total por vial. Cada vial contiene también ~5 mg de sacarosa como portador.
* Toyosoda Industry Co., Ltd.
Nota: 5 T = 5 pruebas.
Warning
Toxicidad: Manipulación estándar (A)
Reconstitution
Reconstituir con 100 µl de tampón de fosfato sódico 100 mM, pH 7,0 conteniendo NaCl 200 mM. Si el material se reconstituye con tampón de menor resistencia iónica (es decir, NaCl <0,1 M), el citocromo c puede interactuar de manera inespecífica con la columna de gel de sílice y migrar incorrectamente. Aplicar 20 µl a una columna de grado analítico como TSK-Gel G3000SW (0,75 x 60 cm).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c