Documentos clave
538907
Sigma-Aldrich
Prostaglandin F
Major uterine luteolytic prostaglandin.
Sinónimos:
Prostaglandin F
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H34O5
Número de CAS:
Peso molecular:
354.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 7878
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
white
solubilidad
ethanol: 100 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1C(C(C(C1)O)\C=C\C(O)CCCCC)C\C=C\CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+
Clave InChI
PXGPLTODNUVGFL-RTYMFESYSA-N
Descripción general
Major uterine luteolytic prostaglandin.
Major uterine luteolytic prostaglandin. A pulmonary vasoconstrictor. Inhibits nitric oxide production by the uterine tissue and increases uterine contractility.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
A pulmonary vasoconstrictor
Product does not compete with ATP.
Advertencia
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Otras notas
Dong, Y.L., et al. 1997. Am. J. Obstet. Gynecol. 177, 907.
Vincent, D.L., et al. 1986. Prostaglandins 31, 715.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable