Documentos clave
4.90087
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
for synthesis
Sinónimos:
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
219.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
mp
76 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.BrH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable