1.93666
Carbonato de calcio
(precipitated), EMPLURA®
Sinónimos:
Calcium carbonate
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
EMPLURA®
Formulario
(precipitated)
densidad
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable