Documentos clave
1.93617
Supelco
Ammonium acetate
EMPLURA®
Sinónimos:
Ammonium acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
77.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
20-25°C
cadena SMILES
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Clave InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable