1.11152
Oxygen Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
About This Item
Productos recomendados
Características
refill
Nivel de calidad
clases químicas de analitos
oxygenates
compatibilidad
for use with MCOLORTEST®
método de detección
titrimetric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kit 1.11107 for the titrimetric evaluation of oxygen.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Brain, Thyroid
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable