Documentos clave
1.09176
Supelco
pH-indicator solution pH 9.0 - 13.0
Universal Indicator with colour card pH 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0
About This Item
Código UNSPSC:
41113034
NACRES:
NA.21
Nombre del producto
pH-indicator solution pH 9.0 - 13.0, with colour card pH 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0
Nivel de calidad
Formulario
liquid
pH
10 (20 °C in H2O, undiluted)
temperatura de transición
flash point 22 °C
densidad
0.89 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C