1.09174
Muestreador microbiológico del aire a distancia MAS-100 Iso NT®
with USB, digital I/O and Ethernet interfaces
Sinónimos:
Unidad de control MAS-100 Iso NT®
About This Item
Productos recomendados
material
aluminum hardware
agency
according to ISO 14698
feature
installed
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
MAS-100 Iso NT®
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
storage temp.
no temp limit
General description
El MAS-100 ISO NT® está diseñado para controlar la contaminación microbiológica del aire en los aisladores. Como todos los demás muestreadores de aire MAS-100, se basa en el principio de impactación Andersen. La unidad de control con piezas de ventilador electrónicas y móviles puede ubicarse fuera de la zona crítica, mientras que el cabezal de muestreo único para placas de Petri convencionales de 90 a 100 mm recoge las muestras en la zona de contención. La longitud del tubo puede ser de hasta 10 m cuando se utiliza con descontaminación con VHP.
El innovador sistema de doble válvula permite que los cabezales de muestreo estén integrados en el proceso de descontaminación con VHP. Cada unidad tiene una bomba de aire y una de esterilización que funcionan con autonomía. El instrumento puede manejarse a través de una pantalla LCD.
La calibración totalmente automática del dispositivo garantiza la máxima eficacia y precisión. El sistema mide el flujo de aire y lo regula a un valor constante de 100 litros/minuto. Estos sistemas tienen la mayor precisión de flujo de aire, de ± 2,5%, en comparación con otros, en los cuales puede ser de hasta ± 10 %. Los instrumentos están diseñados y elaborados según la GAMP-4 y son validados independientemente de acuerdo con la ISO 14698-1 con muy buena eficiencia física proporcionando un valor D50 inferior a 1,1μm y un resultado de gran eficiencia biológica. Las eficiencias y los valores de D50 son independientes de la longitud del tubo y comparables a las de los demás miembros de la familia MAS.
El MAS-100 ISO NT® está equipado con una válvula para un cabezal de muestreo e interfaces RS232, USB y de entrada/salida (IN/OUT) digital para comunicación. En caso de que se requiera otra interfaz de comunicación , se dispone de una unidad de control MAS-100 ISO NT® con Profibus con interfaz Profibus. El tipo de base de muestra (versión estándar o fácil de limpiar), así como las tapas perforadas, pueden seleccionarse por separado según las necesidades específicas de la ubicación de la muestra y el flujo de trabajo.
El innovador sistema de doble válvula permite que los cabezales de muestreo estén integrados en el proceso de descontaminación con VHP. Cada unidad tiene una bomba de aire y una de esterilización que funcionan con autonomía. El instrumento puede manejarse a través de una pantalla LCD.
La calibración totalmente automática del dispositivo garantiza la máxima eficacia y precisión. El sistema mide el flujo de aire y lo regula a un valor constante de 100 litros/minuto. Estos sistemas tienen la mayor precisión de flujo de aire, de ± 2,5%, en comparación con otros, en los cuales puede ser de hasta ± 10 %. Los instrumentos están diseñados y elaborados según la GAMP-4 y son validados independientemente de acuerdo con la ISO 14698-1 con muy buena eficiencia física proporcionando un valor D50 inferior a 1,1μm y un resultado de gran eficiencia biológica. Las eficiencias y los valores de D50 son independientes de la longitud del tubo y comparables a las de los demás miembros de la familia MAS.
El MAS-100 ISO NT® está equipado con una válvula para un cabezal de muestreo e interfaces RS232, USB y de entrada/salida (IN/OUT) digital para comunicación. En caso de que se requiera otra interfaz de comunicación , se dispone de una unidad de control MAS-100 ISO NT® con Profibus con interfaz Profibus. El tipo de base de muestra (versión estándar o fácil de limpiar), así como las tapas perforadas, pueden seleccionarse por separado según las necesidades específicas de la ubicación de la muestra y el flujo de trabajo.
Application
El MAS-100 ISO NT® es adecuado para el control microbiológico en aisladores y salas limpias. Los dispositivos de muestreo microbiológico del aire son muy utilizados en aplicaciones farmacéuticas.
Components
Unidad de control equipada con pantalla y conexión de válvula (cable incluido) para un cabezal de muestreo, 2 abrazaderas tri-clamp, 2 juntas de silicona, una gama de conectores phoenix, módulo Ethernet, un cable USB, E/S digital, memoria USB con todos los manuales y la documentación.
Legal Information
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13