Documentos clave
1.08498
Supelco
Vanadate-molybdate reagent
for determination of phosphate
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
presión de vapor
<20 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
analitos específicos
phosphate
técnicas
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
>100 °C/1013 hPa
mp
<-4 °C
densidad
1.15 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Sulfuric acid (alkalimetric): 18.0 - 20.5 %
Application test: conforms
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable