05-1242-S
Anticuerpo anti-trimetilhistona H3 (Lys9), clon 6F12-H4, tamaño de prueba
clone 6F12-H4, from mouse
Sinónimos:
H3K9me3, Histone H3 (trimethyl K9), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
6F12-H4, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Epigenética y función nuclear
Datos representativos de un lote anterior. La cromatina 3T3 L1 tratada con ultrasonidos fue sometida a inmunoprecipitación de cromatina utilizando anti-trimetilhistona H3 (Lys9) y el kit Magna ChIP G (Nº de ref. 17-611). La inmunoprecipitación exitosa de fragmentos de ADN asociados a la trimetilhistona H3 (Lys9) se verificó mediante qPCR utilizando cebadores que flanquean el promotor p16.
Análisis de inhibición de péptidos:
El ensayo de bloqueo de péptidos demuestra una preferencia clara del anticuerpo por la forma trimetilada frente a la forma dimetilada.
Inmunoprecipitación de la cromatina (CHIP):
Análisis de ChIP de blancos cromosómicos Suv39h conocidos (H3K9me3 en los satélites principales, células ES de ratón).
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos:
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos que demuestra la especificidad del anti-H3K9me3, clon 6F12-H4, por la Lys9 trimetilada de la histona H3.
Histonas
Quality
Análisis mediante inmunotransferencia Western: Una dilución 0,5 – 5 μg de este lote detectó la trimetil histona H3 (Lys9) en extractos ácidos de HeLa.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Para obtener la máxima recuperación del producto, centrifugue el vial antes de retirar el tapón. Evite la congelación, ya que puede dañar las IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Extracto ácido de HeLa
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c