870875P
Avanti
Malonyl-L-carnitine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Malonylcarnitine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 x 5 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[N+](C[C@H](OC(=O)CC(=O)[O-])CC(=O)O)(C)(C)C
Clave InChI
ZGNBLKBZJBJFDG-SSDOTTSWSA-N
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)