Documentos clave
Z805165
Sigma-Aldrich
Round crystal window
NaCl, diam. × thickness 22 mm × 4 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiales
NaCl
técnicas
IR spectroscopy: suitable
diám. × grosor
22 mm × 4 mm
Descripción general
Cut and polished quality crystal windows.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)