Z755648
Flat head for Mortexer™
pkg of 1 ea, diam. 3 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BV1000-FLAT
Diámetro
3 in.
Descripción general
Optional retrofit 3 inch Flat head for Mortexer vortexer.
Información legal
Mortexer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)