Z740940
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 5 mL, O.D. × L 15 mm × 75 mm, round bottom
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
envase
pack of 72 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.E. × L
15 mm × 75 mm
capacidad
5 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has bonded PTFE faced rubber liner.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)