Documentos clave
Z740661
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 2000 mL, stopper joint: 10, volume 600-1900 mL, accuracy: 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass flask
flat bottom
Junta
joint: stopper10
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
pkg of 4 ea
intervalo de medición del volumen
600-1900 mL, accuracy: 100 mL
capacidad
2000 mL
Descripción general
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Otras notas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)