Z690406
Ace replacement quick-release clamp
diam. 60 mm, fits 250 mL and 500 mL PTFE reactors
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 6517-22
Diámetro
60 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
The Ace quick-release clamps are replacements for the Ace all-PTFE filter reactor assembly.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)