Z681482
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 600 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Productos recomendados
Características
fits beaker size 600 mL
fabricante / nombre comercial
BriskHeat
Altura
102 mm
4 in.
Descripción general
- Silicone impregnated cloth facing and liner
- ¼ in. fiberglass insulation
- Hook and loop closure
Información legal
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)