Z611190
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 80 mm × 0.8 mm × 1 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41112203
NACRES:
NB.79
Productos recomendados
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Hirschmann 9211080
L × D.I. × D.E.
80 mm × 0.8 mm × 1 mm
tubo diám.
0.8 mm
Información legal
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)