Documentos clave
Z215201
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41103801
NACRES:
NB.72
manufacturer/tradename
Cowie
L
400 mm
blade diam.
80 mm
shaft diam.
6 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)