Documentos clave
Z102482
Sigma-Aldrich
Storage bottles without joints
capacity 1,000 mL, PTFE stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiales
PTFE stopcock
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Características
with cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
1,000 mL
tamaño de la llave de paso
4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Clear glass, with stopcock-equipped septum-inlet.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)