Z100579
Single-bulb ball-tube
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20, plain
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
capacidad
25 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)