Merck
W6853
Fumaric acid-1,4-13C2,2,3-d2
greener alternative
API for Clinical Studies, ≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinónimos:
Fumaric acid-1,4-13C2,2,3-d2
About This Item
Fórmula lineal:
HOO13CCD=CD13COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
120.07
Código UNSPSC:
12352106
grado
cGMP
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
puntuación de productos alternativos más sostenibles
old score: 59
new score: 48
Find out more about DOZN™ Scoring
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
categoría alternativa más sostenible
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O[13C](/C([2H])=C([2H])/[13C](O)=O)=O
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Envase
Typically, this product is available to ship immediately from stock. Contact Stable Isotopes Customer Service to discuss quantity and packaging needs.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)