Merck
W328308
Sigma-Aldrich
Furfuryl 3-methylbutanoate
≥98%, FG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.22
Número de FEMA:
3283
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10642
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
13.057
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
97-98 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
berry; fruity
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-8(2)6-10(11)13-7-9-4-3-5-12-9/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3
Clave InChI
FKGUIBCHHSHJNQ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)