Merck
W326704
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole
≥97%
Sinónimos:
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole, nutty thiazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NOS
Número de CAS:
Peso molecular:
155.22
Número de FEMA:
3267
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2336
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
15.011
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.543 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
densidad
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
musty; nutty; earthy
cadena SMILES
CC(=O)c1sc(C)nc1C
InChI
1S/C7H9NOS/c1-4-7(5(2)9)10-6(3)8-4/h1-3H3
Clave InChI
BLQOKWQUTLNKON-UHFFFAOYSA-N
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)