Merck
W286020
Sigma-Aldrich
Phenethyl benzoate
natural, ≥98%, FG
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CO2CH2CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
226.27
Número de FEMA:
2860
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
09.774
NACRES:
NA.21
origen biológico
botanical
grado
FG
Halal
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.56 (lit.)
bp
182 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
honey; floral; rose
cadena SMILES
O=C(OCCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)17-12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10H,11-12H2
Clave InChI
OSORMYZMWHVFOZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)