TEM-CF200AUUL
Ultrathin Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
Sinónimos:
CARBON SQUARE MESH - AU 200 MESH UL 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Productos recomendados
envase
box of 50
tamaño
200 mesh
Categorías relacionadas
Descripción general
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 200 mesh.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)