T21008
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)4C4(=O)2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
bp
95-159 °C/750 mmHg (lit.)
mp
114-116 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)C(=O)C(C)(C)C1=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h1-4H3
Clave InChI
RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?