SYNF892450
Synthware™ reaction tube with glass stopcock
50 mL, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech F892450
capacidad
50 mL
50 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)