Documentos clave
SYNC159200
Synthware West condenser
joint: ST/NS 19/22, jacket L 200 mm
Sinónimos:
Synthware C159200, glass West condenser
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C159200
funda L
200 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)