SYNA252419
Synthware™ enlarging adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware A252419, glass connecting adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A252419
Categorías relacionadas
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)