Merck
R563692
5-(4-CL-PH)-7-(4-METHOXYPHENYL)-2-ME-4,7-DIHYDRO(1,2,4)TRIAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H17ClN4O
Número de CAS:
Peso molecular:
352.827
MDL number:
Other Notes