QBD10995
Fmoc-N-amido-dPEG ®8-NHS ester
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
assay
>90%
form
solid or viscous liquid
reaction suitability
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
functional group
Fmoc
NHS ester
amine
polymer architecture
shape: linear
functionality: heterobifunctional
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
Categorías relacionadas
Features and Benefits
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)